Kluczowe dokumenty
SAB2108125
Sigma-Aldrich
Anti-FABP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15kDa
reaktywność gatunkowa
human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP3(2170)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FABP3
Działania biochem./fizjol.
Wewnątrzkomórkowe białka wiążące kwasy tłuszczowe (FABP) należą do rodziny wielu genów. FABP są podzielone na co najmniej trzy różne typy, a mianowicie typ wątrobowy, jelitowy i sercowy. Tworzą one białka o masie 14-15 kDa i uważa się, że uczestniczą w wychwycie, metabolizmie wewnątrzkomórkowym i/lub transporcie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Mogą być również odpowiedzialne za modulację wzrostu i proliferacji komórek. Gen białka wiążącego kwasy tłuszczowe 3 zawiera cztery eksony, a jego funkcją jest zatrzymanie wzrostu komórek nabłonka gruczołu sutkowego. Gen FABP3 jest kandydatem na gen supresorowy nowotworu dla ludzkiego raka piersi. Wewnątrzkomórkowe białka wiążące kwasy tłuszczowe (FABP) należą do rodziny wielu genów. FABP są podzielone na co najmniej trzy różne typy, a mianowicie typ wątrobowy, jelitowy i sercowy. Tworzą one białka o masie 14-15 kDa i uważa się, że uczestniczą w wychwycie, metabolizmie wewnątrzkomórkowym i/lub transporcie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Mogą być również odpowiedzialne za modulację wzrostu i proliferacji komórek. Gen białka wiążącego kwasy tłuszczowe 3 zawiera cztery eksony, a jego funkcją jest zatrzymanie wzrostu komórek nabłonka gruczołu sutkowego. Gen ten jest kandydatem na gen supresorowy nowotworu dla ludzkiego raka piersi. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DETTADDRKVKSIVTLDGGKLVHLQKWDGQETTLVRELIDGKLILTLTHG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)