Kluczowe dokumenty
SAB2108112
Sigma-Aldrich
Anti-DDX41 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, horse, human, rabbit, rat, guinea pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX41(51428)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego DDX41
Działania biochem./fizjol.
Białka DEAD box, charakteryzujące się konserwatywnym motywem Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), są przypuszczalnymi helikazami RNA. Są one zaangażowane w szereg procesów komórkowych obejmujących zmianę drugorzędowej struktury RNA, takich jak inicjacja translacji, splicing jądrowy i mitochondrialny oraz montaż rybosomów i spliceosomów. Na podstawie ich wzorców dystrybucji uważa się, że niektórzy członkowie rodziny białek DEAD box są zaangażowani w embriogenezę, spermatogenezę oraz wzrost i podział komórek. Ten gen koduje członka tej rodziny. Funkcja tego członka nie została określona. Na podstawie badań przeprowadzonych na Drosophila, gen abstrakt jest powszechnie wymagany podczas potranskrypcyjnej ekspresji genów. Białka DEAD box, charakteryzujące się konserwatywnym motywem Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), są przypuszczalnymi helikazami RNA. Są one zaangażowane w szereg procesów komórkowych obejmujących zmianę drugorzędowej struktury RNA, takich jak inicjacja translacji, splicing jądrowy i mitochondrialny oraz montaż rybosomów i spliceosomów. Na podstawie ich wzorców dystrybucji uważa się, że niektórzy członkowie rodziny białek DEAD box są zaangażowani w embriogenezę, spermatogenezę oraz wzrost i podział komórek. Ten gen koduje członka tej rodziny. Funkcja tego członka nie została określona. Na podstawie badań przeprowadzonych na Drosophila, gen abstrakt jest powszechnie wymagany podczas potranskrypcyjnej ekspresji genów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RGDEDDIPLGPQSNVSLLDQHQHLKEKAEARKESAKQLKEEEKILESV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)