Kluczowe dokumenty
SAB2108049
Sigma-Aldrich
Anti-PTGDS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGDS(5730)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego PTGDS
Działania biochem./fizjol.
PTGDS jest niezależną od glutationu syntazą prostaglandyny D, która katalizuje konwersję prostaglandyny H2 (PGH2) do postaglandyny D2 (PGD2). PGD2 działa jako neuromodulator, a także czynnik troficzny w ośrodkowym układzie nerwowym. PGD2 bierze również udział w skurczu / relaksacji mięśni gładkich i jest silnym inhibitorem agregacji płytek krwi. Białko kodowane przez ten gen jest niezależną od glutationu syntazą prostaglandyny D, która katalizuje konwersję prostaglandyny H2 (PGH2) do postaglandyny D2 (PGD2). PGD2 działa jako neuromodulator, a także czynnik troficzny w ośrodkowym układzie nerwowym. PGD2 bierze również udział w skurczu/relaksacji mięśni gładkich i jest silnym inhibitorem agregacji płytek krwi. Gen ten ulega preferencyjnej ekspresji w mózgu. Badania na transgenicznych myszach z nadekspresją tego genu sugerują, że gen ten może być również zaangażowany w regulację snu bez szybkich ruchów gałek ocznych. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MATHHTLWMGLALLGVLGDLQAAPEAQVSVQPNFQQDKFLGRWFSAGLAS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aswin Hari et al.
Scientific reports, 7(1), 9836-9836 (2017-08-31)
Enhanced postnatal care (EPC) increases resilience to adversity in adulthood. Since microglia participate in shaping neural circuits, we asked how ablation of an inflammation-suppressing factor IRF2BP2 (Interferon Regulatory Factor 2 Binding Protein 2) in microglia would affect the responses to