Merck
07-2130
Przeciwciało przeciw ubikwitynie
from rabbit
Synonim(y):
Poliubikwityna-C, ubikwityna
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBC(7316)
General description
Ubikwityna funkcjonuje jako marker wskazujący los innych białek w komórce. Może być przyłączona jako pojedyncza cząsteczka lub jako łańcuch poliubikwityny. Chociaż ubikwitynowane białka są często znakowane do degradacji przez proteosom 20S, ubikwitynacja może również wskazywać na alternatywne losy w zależności od reszty lizyny, która jest zaangażowana w łączenie łańcucha ubikwityny z białkiem docelowym.Łańcuchy ubikwityny połączone przez Lys33 z substratami kinaz, takimi jak kinazy białkowe aktywowane przez AMP (AMPKα1, BRSK1, MARK3, MARK4 i NUAK1), mogą aktywować lub dezaktywować te białka, wspierając rolę ubikwityny w regulacji sygnalizacji.
Zaobserwowano ~8 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 8 kDa, ale zaobserwowano ~24 kDa z powodu tetramerów. (Kvint, K., et al. (2008). Mol Cell.30(4):498-506.)
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiej ubikwityny.
Application
Analiza Western Blot: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ubikwitynę na 10 µg lizatu komórek HeLa.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
To przeciwciało przeciw ubikwitynie zostało zatwierdzone do stosowania w IP i WB do wykrywania białka ubikwityny.
Biochem/physiol Actions
Szeroka reaktywność gatunkowa oczekiwana na podstawie podobieństwa sekwencji.
To przeciwciało rozpoznaje ubikwitynę na N-końcu.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa pozbawiony surowicy
Evaluated by Immunoprecipitation in serum starved HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody detected Ubiquitin on 5 µL of serum starved HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciw ubikwitynie
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c