Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2107959
Sigma-Aldrich
Anti-ETV5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, rabbit, dog, mouse, bovine, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETV5(2119)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ETV5
Działania biochem./fizjol.
ETV5 zawiera 1 domenę wiążącą DNA ETS i należy do rodziny ETS. Ekspresja genu ETV5 jest regulowana przez konwencjonalny szlak PKC (cPKC). ETV5 podlega modyfikacji SUMO, a ta modyfikacja potranslacyjna powoduje zahamowanie aktywności wzmacniającej transkrypcję Fosforylowany ETV5 i cytoszkielet aktyny regulują wiązanie hialuronianu za pośrednictwem CD44 w komórkach szpikowych. ERM (ezrin/radixin/moesin) funkcjonują jako cząsteczki adaptorowe w interakcjach receptorów adhezyjnych i wewnątrzkomórkowych kinaz tyrozynowych. ETV5 może współpracować z c-Jun i odgrywa rolę w progresji raka piersi.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PFMVPGKSRSEECRGRPVIDRKRKFLDTDLAHDSEELFQDLSQLQEAWLA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)