Kluczowe dokumenty
SAB2106987
Sigma-Aldrich
Anti-ABRA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, human, rabbit, rat, pig, horse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABRA(137735)
mouse ... Abra(223513)
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-ABRA: syntetyczny peptyd skierowany w stronę C-końca ludzkiego ABRA
Działania biochem./fizjol.
Abra działa jako aktywator transkrypcji zależnej od czynnika odpowiedzi na surowicę (SRF), prawdopodobnie poprzez indukowanie translokacji jądrowej MKL1 lub MKL2 oraz poprzez mechanizm wymagający sygnalizacji Rho-aktyny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KEGSKTAERAKRAEEHIYREIMELCFVIRTMARHRRDGKIQVTFGELFDR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)