Kluczowe dokumenty
SAB2106436
Sigma-Aldrich
Anti-EZH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, dog, rat, bovine, rabbit, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EZH2(2146)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego EZH2
Działania biochem./fizjol.
EZH2 jest członkiem rodziny Polycomb-group (PcG). Członkowie rodziny PcG tworzą multimeryczne kompleksy białkowe, które biorą udział w utrzymywaniu transkrypcyjnego stanu represyjnego genów w kolejnych pokoleniach komórek. Białko to wiąże się z białkiem rozwoju ektodermy embrionalnej, onkoproteiną VAV1 i białkiem jądrowym związanym z chromosomem X. Białko to może odgrywać rolę w układzie krwiotwórczym i ośrodkowym układzie nerwowym.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KGPVCWRKRVKSEYMRLRQLKRFRRADEVKSMFSSNRQKILERTEILNQE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ziming Li et al.
FEBS letters, 588(17), 3000-3007 (2014-06-15)
EZH2 is a key component of the polycomb PRC2 complex and functions as a histone H3 Lys27 (H3K27) trimethyltransferase. Here we show that EZH2 is down-regulated in human non-small cell lung cancer and low EZH2 expression predicts poor survival. Further
Shu-Qin Chen et al.
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society, 24(9), 1653-1658 (2014-10-03)
The current study was undertaken to investigate the predictive value of simultaneous enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) and P53 expression in lesions of patients with cervical squamous cell carcinoma. Quantum dot double fluorescence staining was applied to detect EZH2
Jurate Savickiene et al.
Anti-cancer drugs, 25(8), 938-949 (2014-05-08)
Therapeutic strategies targeting histone deacetylase (HDAC) inhibition have become promising in many human malignancies. Belinostat (PXD101) is a hydroxamate-type HDAC inhibitor tested in phase I and II clinical trials in solid tumors and hematological cancers. However, little is known about