Merck
SAB2106014
Sigma-Aldrich
Anti-CRBN, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp781K0715, Anti-MGC27358, Anti-MRT2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, horse, bovine, mouse, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRBN(51185)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CRBN
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DQDSKEAKKPNIINFDTSLPTSHTYLGADMEEFHGRTLHDDDSCQVIPVL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Fang et al.
Nature medicine, 22(7), 727-734 (2016-06-14)
Despite the high response rates of individuals with myelodysplastic syndrome (MDS) with deletion of chromosome 5q (del(5q)) to treatment with lenalidomide (LEN) and the recent identification of cereblon (CRBN) as the molecular target of LEN, the cellular mechanism by which
Yuen Lam Dora Ng et al.
Journal of medicinal chemistry, 66(7), 4703-4733 (2023-03-31)
Proteolysis targeting chimeras (PROTACs) represent a new pharmacological modality to inactivate disease-causing proteins. PROTACs operate via recruiting E3 ubiquitin ligases, which enable the transfer of ubiquitin tags onto their target proteins, leading to proteasomal degradation. However, several E3 ligases are