Przejdź do zawartości
MABC1593
Przeciwciało anty-CRBN, klon 4D6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4D6 (-3H10-D6), monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
4D6 (-3H10-D6), monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Fragment rekombinowanego białka znakowanego His, odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego Cereblon.
Zaobserwowano ~50 kDa; obliczono 50,55 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza Western Blotting: 20 ug z reprezentatywnej partii wykryło CRBN w lizatach komórek MOLT4 typu dzikiego (dzięki uprzejmości dr Stefana Schuchnera i dr Egona Ogrisa z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Austria).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego CRBN w lizatach komórek MOLT4 typu dzikiego (dzięki uprzejmości Stefana Schuchnera, Ph.D. i Egona Ogrisa, M.D., Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
Biochem/physiol Actions
Klon 4D6 (-3H10-D6) jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzki Cereblon. Celuje w epitop w domenie N-końcowej.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MOLT-4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Cereblon.(CRBN) in MOLT-4 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)