Kluczowe dokumenty
SAB2105362
Sigma-Aldrich
Anti-NOBOX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-OG2, Anti-Og2x
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOBOX(135935)
mouse ... Nobox(18291)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego Nobox
Działania biochem./fizjol.
Nobox jest czynnikiem transkrypcyjnym, który odgrywa istotną rolę w postnatalnym rozwoju pęcherzyków jajnikowych. Nobox wiąże się preferencyjnie z sekwencjami DNA 5′-TAATTG-3′, 5′-TAGTTG-3′ i 5′-TAATTA-3′. Bezpośrednio reguluje transkrypcję POU5F1 i GDF9 podczas wczesnej folikulogenezy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ETKNGPAAPSADSSQHRSAPELLDPMPTDLEPGPVPPENILDVFPEPPML
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bingbing Hu et al.
Journal of ovarian research, 17(1), 18-18 (2024-01-15)
The ovarian environment of premature ovarian insufficiency (POI) patients exhibits immune dysregulation, which leads to excessive secretion of numerous proinflammatory cytokines that affect ovarian function. An abnormal level of macrophage polarization directly or indirectly inhibits the differentiation of ovarian granulosa