Przejdź do
MABC1171
Przeciwciało anty-ALK, klon ALK1
clone ALK1, from mouse
Synonim(y):
ALK tyrosine kinase receptor, EC: 2.7.10.1, Anaplastic lymphoma kinase, CD246
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
ALK1, monoclonal
Application:
IF, IHC, IP, WB
Citations:
-
773,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ALK1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG3κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALK(238)
General description
176,44 kDa obliczone.
Receptor kinazy tyrozynowej ALK (UniProt: Q9UM73; znany również jako EC: 2.7.10.1, Anaplastic lymphoma kinase, CD246) jest kodowany przez gen ALK (Gene ID: 238) u człowieka. Receptor kinazy tyrozynowej ALK jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które zasadniczo i przejściowo ulega ekspresji w określonych regionach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i odgrywa ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego. Ulega ekspresji głównie w ośrodkowym układzie nerwowym, jelitach i jądrach. Działa jako receptor dla ligandów plejotropiny (PTN) i midkiny (MDK). Jest aktywowany i homodimeryzuje poprzez wiązanie ligandu i późniejszą fosforylację. Po aktywacji przez ligand, ALK indukuje fosforylację tyrozyny CBL, FRS2, IRS1 i SHC1, a także kinaz MAP MAPK1/ERK2 i MAPK3/ERK1. Jest on inaktywowany poprzez defosforylację przez receptorową białkową fosfatazę tyrozynową beta i kompleks zeta (PTPRB/PTPRZ1) przy braku jakiejkolwiek stymulacji przez ligand. Aberracja chromosomalna obejmująca ALK została zgłoszona w chłoniaku nieziarniczym, w którym kinaza jest konstytutywnie aktywowana. Inna aberracja chromosomalna obejmująca ALK została również powiązana z chłoniakiem anaplastycznym wielkokomórkowym (ALCL). Receptor kinazy tyrozynowej ALK jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-18), który jest następnie odcinany w postaci dojrzałej. Receptor kinazy tyrozynowej ALK składa się z domeny zewnątrzkomórkowej (aa 19-1038); domeny transbłonowej (aa 1039-1059); oraz domeny cytoplazmatycznej (aa 1060-1620).
Immunogen
Ludzki rekombinowany receptor kinazy tyrozynowej ALK znakowany His o pełnej długości.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ALK w zastosowaniach Western Blotting (Pulford, K., et. al. (2002). Br J Haematol. 116(1):135-41; Pulford, K., et. al. (1997). Blood. 89(4):1394-404).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ALK w zastosowaniach immunohistochemicznych (Pulford, K., et. al. (1997). Blood. 89(4):1394-404).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ALK w zastosowaniach immunofluorescencji (Pulford, K., et. al. (1997). Blood. 89(4):1394-404).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated ALK in Immunoprecipitation applications (Pulford, K., et. al. (2002). Br J Haematol. 116(1):135-41; Pulford, K., et. al. (1997). Blood. 89(4):1394-404).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła ALK w zastosowaniach immunohistochemicznych (Pulford, K., et. al. (1997). Blood. 89(4):1394-404).
Anti-ALK, klon ALK1, nr kat. MABC1171, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa receptor kinazy tyrozynowej ALK i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon ALK1 specyficznie wykrywa ludzki receptor kinazy tyrozynowej ALK. Celuje w epitop o długości 102 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG3 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human anaplastic large cell lymphoma tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ALK in human anaplastic large cell lymphoma tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4504019SAB5700375HPA010694
description
clone ALK1, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... ALK(238)
Gene Information
human ... ALK(238)
Gene Information
human ... ALK(238)
Gene Information
human ... ALK(238)
clone
ALK1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)