Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB2104334
Sigma-Aldrich
Anti-SQSTM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-A170, Anti-OSIL, Anti-PDB3, Anti-ZIP3, Anti-p60
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, sheep, human, horse, rat, rabbit, guinea pig, dog, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SQSTM1(8878)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SQSTM1
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje wielofunkcyjne białko, które wiąże ubikwitynę i reguluje aktywację szlaku sygnałowego czynnika jądrowego kappa-B (NF-kB). Białko funkcjonuje jako białko rusztowania/adaptora w połączeniu z czynnikiem 6 związanym z receptorem TNF, aby m
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EEQMESDNCSGGDDDWTHLSSKEVDPSTGELQSLQMPESEGPSSLDPSQE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongchao Gou et al.
Scientific reports, 7(1), 13577-13577 (2017-10-21)
Lymphocyte depletion and immunosuppression are typical clinical characteristics of pigs infected with classical swine fever virus (CSFV). The apoptosis of virus-infected and bystander cells plays a role in the immunopathology of classical swine fever (CSF). Here, we offer the first
Hongchao Gou et al.
Oncotarget, 8(24), 39382-39400 (2017-04-30)
Classical swine fever virus (CSFV), which causes typical clinical characteristics in piglets, including hemorrhagic syndrome and immunosuppression, is linked to hepatitis C and dengue virus. Oxidative stress and a reduced mitochondrial transmembrane potential are disturbed in CSFV-infected cells. The balance
Shuangqi Fan et al.
Autophagy, 17(9), 2305-2324 (2020-09-15)
Cellular metabolism caters to the energy and metabolite needs of cells. Although the role of the terminal metabolic enzyme LDHB (lactate dehydrogenase B) in the glycolysis pathway has been widely studied in cancer cells, its role in viral infection is