Kluczowe dokumenty
SAB2104087
Sigma-Aldrich
Anti-PARP12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ22693, Anti-MST109, Anti-MSTP109, Anti-PARP-12, Anti-ZC3H1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
79 kDa
reaktywność gatunkowa
human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARP12(64761)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PARP12
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FYDSCVNSVSDPSIFVIFEKHQVYPEYVIQYTTSSKPSVTPSILLALGSL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Wang et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 25, 2886-2895 (2019-04-20)
BACKGROUND Sleep deprivation (SD) is common in humans, and sleep loss has a significant influence on health and produces related diseases. Orexin-A has been demonstrated to play a role in physiological processes, including feeding, sleep/wake cycle, and energy metabolism. The