Kluczowe dokumenty
SAB2103596
Sigma-Aldrich
Anti-SULT1B1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC13356, Anti-ST1B2, Anti-SULT1B2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SULT1B1(27284)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SULT1B1
Działania biochem./fizjol.
SULT1B1 katalizuje koniugację siarczanów wielu hormonów, neuroprzekaźników, leków i związków ksenobiotycznych. Sulfonacja zwiększa rozpuszczalność w wodzie większości związków, a tym samym ich wydalanie przez nerki, ale może również prowadzić do bioaktywacji z utworzeniem aktywnych metabolitów. Siarczany dopaminy, małe fenole, takie jak 1-naftol i p-nitrofenol oraz hormony tarczycy, w tym 3,3′-dijodotyronina, trijodotyronina, odwrotna trijodotyronina i tyroksyna. Enzymy sulfotransferazy katalizują koniugację siarczanów wielu hormonów, neuroprzekaźników, leków i związków ksenobiotycznych. Te enzymy cytozolowe różnią się rozmieszczeniem w tkankach i specyficznością substratową. Struktura genów (liczba i długość eksonów) jest podobna wśród członków rodziny. Jednak całkowita długość genomu tego genu jest większa niż w przypadku innych genów SULT1.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MLSPKDILRKDLKLVHGYPMTCAFASNWEKIEQFHSRPDDIVIATYPKSG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)