Kluczowe dokumenty
SAB2102627
Sigma-Aldrich
Anti-UBE3A (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ANCR, Anti-AS, Anti-E6-AP, Anti-EPVE6AP
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
101 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, mouse, dog, rabbit, horse, rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE3A(7337)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego UBE3A
Działania biochem./fizjol.
UBE3A jest ligazą ubikwitynowo-białkową E3, częścią systemu degradacji białek ubikwityny. Ten wdrukowany gen ulega matczynej ekspresji w mózgu i biallelicznej ekspresji w innych tkankach. Odziedziczona po matce delecja tego genu powoduje zespół Angelmana, charakteryzujący się ciężkim opóźnieniem motorycznym i intelektualnym, ataksją, hipotonią, padaczką, brakiem mowy i charakterystycznymi rysami twarzy. Białko to oddziałuje również z białkiem E6 wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 i 18, powodując ubikwitynację i proteolizę białka nowotworowego p53. Western blots z użyciem dwóch różnych przeciwciał przeciwko dwóm unikalnym regionom tego białka docelowego potwierdzają tę samą pozorną masę cząsteczkową w naszych testach. Gen ten koduje ligazę ubikwitynowo-białkową E3, część systemu degradacji białek ubikwityny. Ten wdrukowany gen ulega matczynej ekspresji w mózgu i biallelicznej ekspresji w innych tkankach. Odziedziczona po matce delecja tego genu powoduje zespół Angelmana, charakteryzujący się ciężkim opóźnieniem motorycznym i intelektualnym, ataksją, hipotonią, padaczką, brakiem mowy i charakterystycznymi rysami twarzy. Białko to oddziałuje również z białkiem E6 wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 i 18, powodując ubikwitynację i proteolizę białka nowotworowego p53. Alternatywny splicing tego genu skutkuje trzema wariantami transkryptu kodującymi trzy izoformy z różnymi N-końcami. Opisano dodatkowe warianty transkryptu, ale ich pełna długość nie została określona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AKNGPDTERLPTSHTCFNVLLLPEYSSKEKLKERLLKAITYAKGFGML
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikhil J Pandya et al.
Cell reports. Medicine, 2(8), 100360-100360 (2021-09-02)
Angelman syndrome (AS) is a neurodevelopmental disorder caused by the loss of maternal UBE3A, a ubiquitin protein ligase E3A. Here, we study neurons derived from patients with AS and neurotypical individuals, and reciprocally modulate UBE3A using antisense oligonucleotides. Unbiased proteomics