Kluczowe dokumenty
SAB2102460
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM16A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ10261, Anti-ORAOV2, Anti-TAOS2, Anti-Transmembrane protein 16A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
111 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, guinea pig, mouse, bovine, human, rabbit, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMEM16A(55107)
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-TMEM16A: syntetyczny peptyd skierowany do środkowego regionu ludzkiego TMEM16A
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HGFVNHTLSSFNVSDFQNGTAPNDPLDLGYEVQICRYKDYREPPWSENKY
Postać fizyczna
Liofilizowany z buforu PBS z 2% sacharozą
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raphael Courjaret et al.
Journal of cell science, 129(13), 2548-2558 (2016-05-14)
Ca(2+)-activated Cl(-) channels (CaCCs) play important physiological functions in epithelia and other tissues. In frog oocytes the CaCC Ano1 regulates resting membrane potential and the block to polyspermy. Here, we show that Ano1 expression increases the oocyte surface, revealing a