MABT379
Przeciwciało przeciw anoktaminie-1/TMEM16A, klon 5F8.1
clone 5F8.1, from mouse
Synonim(y):
Anoctamin-1, Discovered on gastrointestinal stromal tumors protein 1, Oral cancer overexpressed protein 2, Transmembrane protein 16A, Tumor-amplified and overexpressed sequence 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F8.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANO1(55107)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Anoctamin-1/TMEM16A in 10 µg of PC-3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1