Kluczowe dokumenty
SAB2102225
Sigma-Aldrich
Anti-SLC8A3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NCX3, Anti-Solute carrier family 8 (sodium-calcium exchanger), member 3
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
103 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, horse, rabbit, mouse, dog, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC8A3(6547)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q96QG2 został połączony z P57103. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SLC8A3
Działania biochem./fizjol.
SLC8A3 jest członkiem rodziny integralnych białek błonowych wymieniaczy sodowo-wapniowych. Zidentyfikowano trzy izoformy ssaków w rodzinie 8. Białka wymiany Na+/Ca2+ są zaangażowane w utrzymywanie homeostazy Ca2+ w wielu różnych typach komórek. Białko to jest regulowane przez wewnątrzkomórkowe jony wapnia i znajduje się zarówno w błonie plazmatycznej, jak i wewnątrzkomórkowych błonach organellarnych, gdzie wymiana Na+ na Ca2+ zachodzi w sposób elektrogenny. Gen ten koduje członka rodziny integralnych białek błonowych wymieniaczy sodowo-wapniowych. Zidentyfikowano trzy izoformy ssaków w rodzinie 8. Białka wymiany Na+/Ca2+ są zaangażowane w utrzymywanie homeostazy Ca2+ w wielu różnych typach komórek. Białko jest regulowane przez wewnątrzkomórkowe jony wapnia i znajduje się zarówno w błonie plazmatycznej, jak i wewnątrzkomórkowych błonach organellarnych, gdzie wymiana Na+ na Ca2+ zachodzi w sposób elektrogenny. Zaobserwowano alternatywny splicing dla tego genu i opisano wiele jego wariantów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SAPEILLSLIEVCGHGFIAGDLGPSTIVGSAAFNMFIIIGICVYVIPDGE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)