Kluczowe dokumenty
SAB2102180
Sigma-Aldrich
Anti-SLC24A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HsT17412, Anti-KIAA0702, Anti-NCKX, Anti-NCKX1, Anti-Solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
121 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SLC24A1(9187)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SLC24A1
Działania biochem./fizjol.
SLC24A1 należy do rodziny zależnych od potasu wymienników sodowo-wapniowych. Członkowie tej rodziny mają 2 duże hydrofilowe pętle i 2 zestawy wielu segmentów rozprzestrzeniających się przez błonę. SLC24A1 należy do rodziny zależnych od potasu wymienników sodu / wapnia. Członkowie tej rodziny mają 2 duże hydrofilowe pętle i 2 zestawy wielu segmentów transmembranowych (Schnetkamp, 2004 [PubMed 14770312]).[dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EQLSRRPVAKVMALEDLSKPGDGAIAVDELQDNKKLPSLLTRGSSSTS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Amer Riazuddin et al.
American journal of human genetics, 87(4), 523-531 (2010-09-21)
Congenital stationary night blindness (CSNB) is a nonprogressive retinal disorder that can be associated with impaired night vision. The last decade has witnessed huge progress in ophthalmic genetics, including the identification of three genes implicated in the pathogenicity of autosomal-recessive