SAB2102177
Anti-SLC22A6 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HOAT1, Anti-MGC45260, Anti-OAT1, Anti-PAHT, Anti-Solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 6
Wybierz wielkość
2220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, human, horse, rat, bovine, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC22A6(9356)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
SLC22A6 reguluje rozmieszczenie w organizmie wielu klinicznie ważnych leków, takich jak leki przeciw HIV, leki przeciwnowotworowe, antybiotyki, leki przeciwnadciśnieniowe i przeciwzapalne. Miejsca ubikwitynacji SLC22A6 są zaangażowane w endocytozę transportera, w której pośredniczy kinaza białkowa C (PKC). Odgrywa ważną rolę w rozpoznawaniu substratów.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)