Kluczowe dokumenty
SAB2102019
Sigma-Aldrich
Anti-RNF139 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HRCA1, Anti-MGC31961, Anti-RCA1, Anti-Ring finger protein 139, Anti-TRC8
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
76 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rat, human, dog, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF139(11236)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RNF139
Działania biochem./fizjol.
RNF139 jest wielomembranowym białkiem zawierającym palec RING-H2. Białko to znajduje się w retikulum endoplazmatycznym i wykazano, że posiada aktywność ligazy ubikwityny. Stwierdzono, że gen ten został przerwany przez translokację t(3:8) w rodzinie z dziedzicznym rakiem nerki i nienowotworowym rakiem tarczycy. Badania odpowiednika Drosophila sugerują, że białko to może oddziaływać z białkiem supresorowym nowotworu VHL, a także z COPS5/JAB1, białkiem odpowiedzialnym za degradację supresora nowotworu CDKN1B/P27KIP. Białko kodowane przez ten gen jest wielomembranowym białkiem zawierającym palec RING-H2. Białko to znajduje się w retikulum endoplazmatycznym i wykazano, że posiada aktywność ligazy ubikwityny. Stwierdzono, że gen ten został przerwany przez translokację t(3:8) w rodzinie z dziedzicznym rakiem nerki i nienowotworowym rakiem tarczycy. Badania odpowiednika Drosophila sugerują, że białko to może oddziaływać z białkiem supresorowym nowotworu VHL, a także z COPS5/JAB1, białkiem odpowiedzialnym za degradację supresora nowotworu CDKN1B/P27KIP.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SQRSLFKFYTYSSAFLLAATSVLVNYYASLHIDFYGAYNTSAFGIELLPR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)