Kluczowe dokumenty
SAB2101883
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ10559, Anti-HRMT1L6, Anti-Protein arginine methyltransferase 6
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT6(55170)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka A3KME1 został połączony z Q96LA8. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PRMT6
Działania biochem./fizjol.
N-metylotransferazy argininy białkowej, takie jak PRMT6, katalizują sekwencyjne przeniesienie grupy metylowej z S-adenozylo-L-metioniny na nitrogeny łańcucha bocznego reszt argininy w białkach, tworząc metylowane pochodne argininy i S-adenozylo-L-homocysteinę.N-metylotransferazy argininowe, takie jak PRMT6, katalizują sekwencyjne przeniesienie grupy metylowej z S-adenozylo-L-metioniny na nitrogeny łańcucha bocznego reszt argininy w białkach, tworząc metylowane pochodne argininy i S-adenozylo-L-homocysteinę [dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FRCSCYGSAPMHGFAIWFQVTFPGGESEKPLVLSTSPFHPATHWKQALLY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)