Kluczowe dokumenty
SAB2101344
Sigma-Aldrich
Anti-LIF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDF, Anti-D-FACTOR, Anti-HILDA, Anti-Leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, dog, human, rat, mouse, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIF(3976)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego LIF
Działania biochem./fizjol.
LIF jest plejotropową cytokiną odgrywającą rolę w kilku różnych układach. Bierze udział w indukcji różnicowania krwiotwórczego w normalnych i mieloidalnych komórkach białaczkowych, indukcji różnicowania komórek neuronalnych, regulatorze konwersji mezenchymalnej do nabłonkowej podczas rozwoju nerek, a także może odgrywać rolę w tolerancji immunologicznej na styku matka-płód. Czynnik hamujący białaczkę jest cytokiną, która indukuje różnicowanie makrofagów. Neuroprzekaźniki i neuropeptydy, dobrze znane ze swojej roli w komunikacji między neuronami, są również zdolne do aktywacji monocytów i makrofagów oraz indukowania chemotaksji w komórkach odpornościowych. LIF sygnalizuje poprzez różne receptory i czynniki transkrypcyjne. LIF w połączeniu z BMP2 działa synergistycznie na pierwotne płodowe neuronalne komórki progenitorowe w celu indukcji astrocytów. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KVLAAGVVPLLLVLHWKHGAGSPLPITPVNATCAIRHPCHNNLMNQIRSQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)