Kluczowe dokumenty
SAB2101189
Sigma-Aldrich
Anti-JAK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-JAK-3, Anti-JAKL, Anti-Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase, leukocyte)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
125 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, bovine, pig, rat, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAK3(3718)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego JAK3
Działania biochem./fizjol.
JAK3 jest członkiem rodziny kinaz tyrozynowych Janus (JAK), która bierze udział w wewnątrzkomórkowej transdukcji sygnału za pośrednictwem receptorów cytokin. JAK3 ulega ekspresji głównie w komórkach odpornościowych i przekazuje sygnał w odpowiedzi na jego aktywację poprzez fosforylację tyrozyny przez receptory interleukin. Mutacje w JAK3 są związane z autosomalną SCID (ciężką złożoną chorobą niedoboru odporności). Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny kinaz tyrozynowych Janus (JAK) zaangażowanych w wewnątrzkomórkową transdukcję sygnału za pośrednictwem receptorów cytokin. Ulega ekspresji głównie w komórkach odpornościowych i przekazuje sygnał w odpowiedzi na jego aktywację poprzez fosforylację tyrozyny przez receptory interleukin. Mutacje w tym genie są związane z autosomalną SCID (ciężką złożoną chorobą niedoboru odporności). Uwaga dotycząca sekwencji: Ten rekord RefSeq został utworzony z danych sekwencji transkryptu i genomu, ponieważ nie był dostępny pojedynczy transkrypt dla pełnej długości genu. Zakres tego transkryptu jest wspierany przez wyrównania transkryptów. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KLLPLDKDYYVVREPGQSPIFWYAPESLSDNIFSRQSDVWSFGVLYELF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)