Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2101055
Sigma-Aldrich
Anti-HNF4A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ39654, Anti-HNF4, Anti-HNF4a7, Anti-HNF4a8, Anti-Hepatocyte nuclear factor 4, α
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1457
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1457
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, sheep, rat, dog, guinea pig, human, rabbit, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNF4A(3172)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego HNF4A
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez HNF4A jest jądrowym czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże DNA jako homodimer. Kodowane białko kontroluje ekspresję kilku genów, w tym hepatocytowego czynnika jądrowego 1 alfa, czynnika transkrypcyjnego, który reguluje ekspresję kilku genów wątrobowych. Gen ten może odgrywać rolę w rozwoju wątroby, nerek i jelit. Mutacje w tym genie są związane z monogenową autosomalną dominującą cukrzycą typu I. Białko kodowane przez ten gen jest jądrowym czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże DNA jako homodimer. Kodowane białko kontroluje ekspresję kilku genów, w tym czynnika jądrowego hepatocytów 1 alfa, czynnika transkrypcyjnego, który reguluje ekspresję kilku genów wątrobowych. Gen ten może odgrywać rolę w rozwoju wątroby, nerek i jelit. Mutacje w tym genie są związane z monogenową autosomalną dominującą cukrzycą typu I. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LPFQELQIDDNEYAYLKAIIFFDPDAKGLSDPGKIKRLRSQVQVSLEDYI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)