Kluczowe dokumenty
SAB1403930
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HNF4A antibody produced in mouse
clone 1F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ39654, HNF4, HNF4a7, HNF4a8, HNF4a9, MODY, MODY1, NR2A1, NR2A21
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNF4A(3172)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jądrowym czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże DNA jako homodimer. Kodowane białko kontroluje ekspresję kilku genów, w tym hepatocytowego czynnika jądrowego 1 alfa, czynnika transkrypcyjnego, który reguluje ekspresję kilku genów wątrobowych. Gen ten może odgrywać rolę w rozwoju wątroby, nerek i jelit. Mutacje w tym genie są związane z monogenową autosomalną dominującą cukrzycą typu I. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HNF4A (NP_000448, 324 a.a. ~ 423 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NDRQYDSRGRFGELLLLPTLQSITWQMIEQIQFIKLFGMAKIDNLLQEMLLGGSPSDAPHAHHPLHPHLMQEHMGTNVIVANTMPTHLSNGQMCEWPRP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)