SAB2101034
Anti-HGF (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-F-TCF, Anti-HGFB, Anti-HPTA, Anti-Hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Anti-SF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
83 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, sheep, rat, bovine, human, mouse, pig, rabbit, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HGF(3082)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3