Kluczowe dokumenty
SAB2101015
Sigma-Aldrich
Anti-HAS3 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Hyaluronan synthase 3
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rabbit, human, bovine, dog, horse, mouse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAS3(3038)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego HAS3
Działania biochem./fizjol.
HAS3 bierze udział w syntezie nierozgałęzionego glikozaminoglikanu hialuronianu lub kwasu hialuronowego, który jest głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej. W porównaniu z białkami kodowanymi przez innych członków tej rodziny genów, białko to wydaje się być bardziej regulatorem syntezy hialuronianu. Białko kodowane przez ten gen bierze udział w syntezie nierozgałęzionego glikozoaminoglikanu hialuronianu lub kwasu hialuronowego, który jest głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej. Gen ten jest członkiem rodziny genów NODC/HAS. W porównaniu do białek kodowanych przez innych członków tej rodziny genów, białko to wydaje się być bardziej regulatorem syntezy hialuronianu. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SDTVLDPACTIEMLRVLEEDPQVGGVGDVQPPGKGMAVEDDQVQAAQVR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)