Kluczowe dokumenty
SAB2100878
Sigma-Aldrich
Anti-GABRA5 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-γ-aminobutyric acid (GABA) A receptor, α 5, Anti-MGC138184
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, rabbit, rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABRA5(2558)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GABRA5
Działania biochem./fizjol.
GABA jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w mózgu ssaków, gdzie działa na receptory GABA-A, które są kanałami chlorkowymi bramkowanymi ligandami. Przewodnictwo chlorkowe tych kanałów może być modulowane przez czynniki takie jak benzodiazepiny, które wiążą się z receptorem GABA-A. Zidentyfikowano co najmniej 16 różnych podjednostek receptorów GABA-A. GABA jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w mózgu ssaków, gdzie działa na receptory GABA-A, które są kanałami chlorkowymi bramkowanymi ligandami. Przewodnictwo chlorkowe tych kanałów może być modulowane przez czynniki takie jak benzodiazepiny, które wiążą się z receptorem GABA-A. Zidentyfikowano co najmniej 16 różnych podjednostek receptorów GABA-A. Opisano warianty transkrypcji wykorzystujące trzy różne alternatywne niekodujące pierwsze eksony. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GTSNTTSVSVKPSEEKTSESKKTYNSISKIDKMSRIVFPVLFGTFNLVYW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mariana Bravo-Hernández et al.
Pain, 157(3), 613-626 (2015-11-07)
It has been recently proposed that α5-subunit containing GABAA receptors (α5-GABAA receptors) that mediate tonic inhibition might be involved in pain. The purpose of this study was to investigate the contribution of α5-GABAA receptors in the loss of GABAergic inhibition
GABA facilitates spike propagation through branch points of sensory axons in the spinal cord.
Hari, et al.
Nature Neuroscience, 25, 1288-1299 (2023)