Kluczowe dokumenty
SAB2100833
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-C-fos, Anti-V-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB457
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB457
Nazwa produktu
Anti-FOS antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
sheep, dog, human, mouse, bovine, rat, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOS(2353)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego FOS
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MFSGFNADYEASSSRCSSASPAGDSLSYYHSPADSFSSMGSPVNAQDFCT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Can Wang et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 812035-812035 (2022-03-19)
The reward of pain relief caused by acupuncture has been found to be clinically significant. However, the molecular mechanisms underlying acupuncture-induced reward of pain relief in chronic pain remain unclear and have not been analyzed in suitable preclinical models. Here
Adélaïde A Mohr et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 41(7), 1734-1743 (2020-08-08)
The hypothalamus is the central regulator of energy homeostasis. Hypothalamic neuronal circuits are disrupted upon overfeeding, and play a role in the development of metabolic disorders. While mouse models have been extensively employed for understanding the mechanisms of hypothalamic dysfunction
Zhu Liu et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica (2024-06-03)
Gastric cancer (GC) is a common gastrointestinal system malignancy. PACSIN1 functions as an oncogene in various cancers. This study aims to investigate the potential of PACSIN1 as a target in GC treatment. Gene expression is determined by RT-qPCR, immunofluorescence staining