Kluczowe dokumenty
SAB2100215
Sigma-Aldrich
Anti-BCL11A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein), Anti-BCL11A-L, Anti-BCL11A-S, Anti-BCL11A-XL, Anti-CTIP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
91 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, rat, human, dog, bovine, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL11A(53335)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego BCL11A
Działania biochem./fizjol.
BCL11A Jest białkiem cynkowo-palcowym typu C2H2 przez swoje podobieństwo do mysiego białka Bcl11a/Evi9. Odpowiedni mysi gen jest powszechnym miejscem integracji retrowirusowej w białaczce szpikowej i może funkcjonować jako gen choroby białaczkowej, częściowo poprzez interakcję z BCL6. Podczas różnicowania komórek krwiotwórczych gen ten jest regulowany w dół. Jest prawdopodobnie zaangażowany w patogenezę chłoniaków, ponieważ translokacje związane z nowotworami złośliwymi komórek B również deregulują jego ekspresję. Gen ten koduje białko typu C2H2 z palcem cynkowym poprzez podobieństwo do mysiego białka Bcl11a/Evi9. Odpowiedni mysi gen jest powszechnym miejscem integracji retrowirusowej w białaczce szpikowej i może funkcjonować jako gen choroby białaczkowej, częściowo poprzez interakcję z BCL6. Podczas różnicowania komórek krwiotwórczych gen ten jest regulowany w dół. Jest on prawdopodobnie zaangażowany w patogenezę chłoniaków, ponieważ translokacje związane z nowotworami złośliwymi komórek B również deregulują jego ekspresję. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących kilka różnych izoform.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MSRRKQGKPQHLSKREFSPEPLEAILTDDEPDHGPLGAPEGDHDLLTCGQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)