Kluczowe dokumenty
SAB1412773
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SYT7 antibody produced in mouse
clone 4H4, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-IPCA-7, Anti-MGC150517, Anti-PCANAP7, Anti-SYT-VII
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2a
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYT7(9066)
Opis ogólny
Synaptotagmins, such as SYT7, are brain-specific calcium-dependent phospholipid-binding proteins that play a role in synaptic exocytosis and neurotransmitter release. See MIM 600782.[supplied by OMIM
Immunogen
SYT7 (NP_004191.2, 41 a.a. ~ 139 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CQRKLGKRYKNSLETVGTPDSGRGRSEKKAIKLPAGGKAVNTAPVPGQTPHDESDRRTEPRSSVSDLVNSLTSEMLMLSPGSEEDEAHEGCSRENLGRI
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bing Xiao et al.
Molecular medicine reports, 16(6), 9017-9022 (2017-10-11)
Synaptotagmin‑7 (SYT7) is a member of the synaptotagmin gene family, and encodes a protein that mediates the calcium‑dependent regulation of membrane trafficking during synaptic transmission. A previous study demonstrated that the expression of SYT7 is associated with prostate cancer and