Kluczowe dokumenty
SAB1412249
Sigma-Aldrich
ANTI-RUNX2 antibody produced in mouse
clone 4B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AML3, CBFA1, CCD, CCD1, RUNX2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41.14 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUNX2(860)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych RUNX i koduje białko jądrowe z domeną wiążącą DNA Runt. Białko to jest niezbędne do różnicowania osteoblastów i morfogenezy szkieletu oraz działa jako rusztowanie dla kwasów nukleinowych i czynników regulatorowych zaangażowanych w ekspresję genów szkieletu. Białko może wiązać DNA zarówno jako monomer, jak i, z większym powinowactwem, jako podjednostka kompleksu heterodimerycznego. Mutacje w tym genie są związane z zaburzeniem rozwoju kości - dysplazją rozszczepowo-czaszkową (CCD). Warianty transkryptu, które kodują różne izoformy białka, wynikają z zastosowania alternatywnych promotorów, jak również alternatywnego splicingu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RUNX2 (NP_001019801.1, 311 a.a. ~ 450 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TSPSIHSTTPLSSTRGTGLPAITDVPRRISDDTATSDFCLWPSTLSKKSQAGASELGPFSDPRQFPSISSLTESRFSNPRMHYPATFTYTPPVTSGMSLGMSATTHYHTYLPPPYPGSSQSQSGPFQTSSTPYLYGTS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)