Key Documents
SAB1412118
Sigma-Aldrich
ANTI-BTLA antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BTLA, BTLA1, CD272, FLJ16065, MGC129743
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTLA(151888)
Opis ogólny
BTLA expression is induced during activation of T cells, and BTLA remains expressed on Th1 cells but not Th2 cells. Like PD1 (MIM 600244) and CTLA4 (MIM 123890), BTLA interacts with a B7 homolog, B7H4.[supplied by OMIM
Immunogen
BTLA (NP_861445, 190 a.a. ~ 289 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DTAGREINLVDAHLKSEQTEASTRQNSQVLLSETGIYDNDPDLCFRMQEGSEVYSNPCLEENKPGIVYASLNHSVIGPNSRLARNVKEAPTEYASICVRS