Kluczowe dokumenty
SAB1411615
Sigma-Aldrich
Anti-CD3D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD3-DELTA, T3D
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1295
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1295
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18.9 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3D(915)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest częścią kompleksu receptora komórek T/CD3 (kompleks TCR/CD3) i jest zaangażowane w rozwój komórek T i transdukcję sygnału. Kodowane białko błonowe reprezentuje podjednostkę delta kompleksu CD3 i wraz z czterema innymi podjednostkami CD3 wiąże TCR alfa/beta lub TCR gamma/delta, tworząc kompleks TCR/CD3 na powierzchni komórek T. Defekty w tym genie są przyczyną autosomalnego recesywnego ciężkiego złożonego niedoboru odporności T-komórkowo-ujemnego/B-komórkowo-dodatniego/NK-komórkowo-dodatniego (SCIDBNK). Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Inne warianty mogą również istnieć, ale pełna długość ich transkryptów nie została jeszcze zdefiniowana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD3D (NP_000723.1, 1 a.a. ~ 171 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MEHSTFLSGLVLATLLSQVSPFKIPIEELEDRVFVNCNTSITWVEGTVGTLLSDITRLDLGKRILDPRGIYRCNGTDIYKDKESTVQVHYRMCQSCVELDPATVAGIIVTDVIATLLALGVFCFAGHETGRLSGAADTQALLRNDQVYQPLRDRDDAQYSHLGGNWARNK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)