Kluczowe dokumenty
SAB1411357
Sigma-Aldrich
Anti-TNNT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ98147, MGC104241, STNT, TNT, TNTS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31.2 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNT1(7138)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko będące podjednostką troponiny, która jest kompleksem regulacyjnym zlokalizowanym na cienkim filamencie sarkomeru. Kompleks ten reguluje skurcz mięśni prążkowanych w odpowiedzi na wahania wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia. Kompleks ten składa się z trzech podjednostek: troponiny C, która wiąże wapń, troponiny T, która wiąże tropomiozynę oraz troponiny I, która jest podjednostką hamującą. Białko to jest powolną podjednostką szkieletowej troponiny T. Mutacje w tym genie powodują miopatię nemalinową typu 5, znaną również jako miopatia nemalinowa Amish, zaburzenie nerwowo-mięśniowe charakteryzujące się osłabieniem mięśni i pręcikowatymi lub nemalinowymi wtrętami we włóknach mięśni szkieletowych, które dotyka niemowlęta, powodując śmierć z powodu niewydolności oddechowej, zwykle w drugim roku życia. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNNT1 (AAH10963.1, 1 a.a. ~ 262 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSDTEEQEYEQPEEEAAEEEAPEEPEPVAEPEEERPKPSRPVVPPLIPPKIPEGERVDFDDIHRKRMEKDLLELQTLIDVHFEQRKKEEEELVALKERIERRRSERAEQQRFRTEKERERQAKLAEEKMRKEEEEAKKRAEDDAKKKVLSNMGAHFGGYLVKAEQKRGKRQTGREMKVRILSERKKPLDIDYMGEEQLREKAQELSDWIHQLESEKFDLMAKLKQQKYEINVLYNRISHAQKFRKGAGKGRVGGRWK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)