Kluczowe dokumenty
SAB1411339
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EFTR-2, MGC9014, RTEF1, TCF13L1, TEF-3, TEFR-1, hRTEF-1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TEAD4(7004)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny czynników transkrypcyjnych TEF (transcriptional enhancer factor), które zawierają domenę wiążącą DNA TEA/ATTS. Ulega on preferencyjnej ekspresji w mięśniach szkieletowych i wiąże się z elementem regulatorowym M-CAT znajdującym się w promotorach genów specyficznych dla mięśni, aby kierować ich ekspresją. Dla tego genu opisano alternatywnie splicowane transkrypty kodujące różne izoformy, z których niektóre są tłumaczone przy użyciu kodonu inicjującego innego niż AUG (UUG). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TEAD4 (NP_958851.1, 1 a.a. ~ 305 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAMSSAQIISATAFHSSMALARGPGRPAVSGFWQGALPGQAGTSHDVKPFSQQTYAVQPPLPLPGFESPAGPAPSPSAPPAPPWQGRSVASSKLWMLEFSAFLEQQQDPDTYNKHLFVHIGQSSPSYSDPYLEAVDIRQIYDKFPEKKGGLKDLFERGPSNAFFLVKFWADLNTNIEDEGSSFYGVSSQYESPENMIITCSTKVCSFGKQVVEKVETEYARYENGHYSYRIHRSPLCEYMINFIHKLKHLPEKYMMNSVLENFTILQVVTNRDTQETLLCIAYVFEVSASEHGAQHHIYRLVKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)