Merck
HPA021125
Sigma-Aldrich
Anti-SGPL1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SP-lyase, Anti-Sphingosine-1-phosphate aldolase, Anti-Sphingosine-1-phosphate lyase 1, Anti-hSPL
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in USA
rozszerzona walidacja
independent
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SRDFDIYRLSNLMTAKGWNLNQLQFPPSIHFCITLLHARKRVAIQFLKDIRESVTQIMKNPKAKTTGMGAIYGMAQTTVDRNMVAELSSVFLDSLYSTDTVTQGSQMNGSPK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGPL1(8879)
Opis ogólny
Gen SGPL1 (liaza sfingozyno-1-fosforanowa 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 10q22. Ulega on silnej ekspresji w wątrobie. Białko lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym.
Immunogen
Sphingosine-1-phosphate lyase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SGPL1 (liaza sfingozyno-1-fosforanowa 1) rozszczepia fosforylowane zasady sfingoidowe, na przykład sfingenino-1-fosforan i jest kluczowa dla ostatniego etapu rozpadu sfingolipidów. Reguluje również metabolizm ceramidów w komórkach. SGPL1 jest regulowany w górę w chorobie Alzheimera i powoduje rozregulowanie sygnalizacji sfingozyno-1-fosforanu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74227
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P P Van Veldhoven et al.
Biochimica et biophysica acta, 1487(2-3), 128-134 (2000-10-06)
Sphingosine-1-phosphate lyase catalyzes the last step in sphingolipid breakdown, the cleavage of phosphorylated sphingoid bases such as sphingenine-1-phosphate. The latter lipid is not only a catabolite, but can influence as an inter- and/or intracellular second messenger many cellular processes. To
Ulrike Reiss et al.
The Journal of biological chemistry, 279(2), 1281-1290 (2003-10-23)
Sphingosine-1-phosphate lyase is a widely expressed enzyme that catalyzes the essentially irreversible cleavage of the signaling molecule sphingosine 1-phosphate. To investigate whether sphingosine-1-phosphate lyase influences mammalian cell fate decisions, a recombinant human sphingosine-1-phosphate lyase fused to green fluorescent protein was
Johnatan Ceccom et al.
Acta neuropathologica communications, 2, 12-12 (2014-01-29)
The accumulation of beta amyloid (Aβ) peptides, a hallmark of Alzheimer's disease (AD) is related to mechanisms leading to neurodegeneration. Among its pleiotropic cellular effects, Aβ accumulation has been associated with a deregulation of sphingolipid metabolism. Sphingosine 1-phosphate (S1P) derived