Kluczowe dokumenty
SAB1411206
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL12 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
5c5-2, FLJ60124, L12mt, MGC8610, MRP-L31/34, MRPL7, MRPL7/L12, RPML12
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPL12(6182)
Opis ogólny
Mitochondrialne białka rybosomalne ssaków są kodowane przez geny jądrowe i pomagają w syntezie białek w mitochondrium. Rybosomy mitochondrialne (mitoribosomy) składają się z małej podjednostki 28S i dużej podjednostki 39S. Ich skład szacuje się na 75% białka do rRNA w porównaniu do rybosomów prokariotycznych, gdzie stosunek ten jest odwrócony. Kolejną różnicą między mitoribosomami ssaków a rybosomami prokariotycznymi jest to, że te ostatnie zawierają 5S rRNA. Wśród różnych gatunków, białka składające się na mitoribosom różnią się znacznie sekwencją, a czasami właściwościami biochemicznymi, co uniemożliwia łatwe rozpoznanie na podstawie homologii sekwencji. Gen ten koduje białko podjednostki 39S, które tworzy homodimery. W rybosomach prokariotycznych dwa dimery L7/L12 i jedno białko L10 tworzą kompleks białkowy L8. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MRPL12 (NP_002940.2, 1 a.a. ~ 198 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLPAAARPLWGPCLGLRAAAFRLARRQVPCVCAVRHMRSSGHQRCEALAGAPLDNAPKEYPPKIQQLVQDIASLTLLEISDLNELLKKTLKIQDVGLVPMGVMSGAVPAAQEAVEEDIPIAKERTHFTVRLTEAKPVDKVKLIKEIKNYIQGINLVQAKKLVESLPQEIKANVAKAEAEKIKAALEAVGTVVLE
Działania biochem./fizjol.
MRPL12 (mitochondrialne białko rybosomalne) bierze udział w translacji mitochondrialnej. Bezpośrednio oddziałuje z mitochondrialną polimerazą RNA (POLRMT) i uruchamia mitochondrialny proces transkrypcji. Badania pokazują, że interakcja między MRPL12 i POLRMT wskazuje na jego udział w mechanizmie regulacyjnym, który koordynuje transkrypcję mitochondrialną z translacją i/lub biogenezą rybosomów podczas ekspresji ludzkich genów mitochondrialnych. Badania wykazały, że MRPL12 może być zaangażowany w różnicowanie komórek nabłonka okrężnicy, a jego zmniejszona aktywność mitochondrialna została powiązana z powstawaniem nowotworów. Doniesiono, że zmutowana ekspresja MRPL12 wiąże się z opóźnieniem wzrostu, pogorszeniem stanu neurologicznego i niedoborem translacji mitochondrialnej.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valérie Serre et al.
Biochimica et biophysica acta, 1832(8), 1304-1312 (2013-04-23)
Multiple respiratory chain deficiencies represent a common cause of mitochondrial diseases and are associated with a wide range of clinical symptoms. We report a subject, born to consanguineous parents, with growth retardation and neurological deterioration. Multiple respiratory chain deficiency was
L Marty et al.
Genomics, 41(3), 453-457 (1997-05-01)
Mitochondrial activity requires the expression of nuclear genes, whose products are part of multiproteic complexes leading to ATP production and delivery. We recently characterized a growth-activated mRNA encoding the human mitochondrial ribosomal MRPL12 protein, which is thought to act as
Zhibo Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 282(17), 12610-12618 (2007-03-06)
The core human mitochondrial transcription machinery comprises a single subunit bacteriophage-related RNA polymerase, POLRMT, the high mobility group box DNA-binding protein h-mtTFA/TFAM, and two transcriptional co-activator proteins, h-mtTFB1 and h-mtTFB2 that also have rRNA methyltransferase activity. Recapitulation of specific initiation