Przejdź do
C-14110
Ludzkie monocyty CD14+ (hMoCD14+-PB)
Isolated from peripheral blood, single donor, 1 million cells per pellet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human peripheral blood
Morphology:
(monocyte)
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human peripheral blood
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(monocyte)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Komórki są rozpuszczane w wodzie RNAlater w celu późniejszej analizy RNA, DNA lub białka. Należy pamiętać, że peletek komórek nie można ożywić.
Application
Monocyty (Mo) są niedojrzałymi komórkami fagocytarnymi krążącymi we krwi. Działając jako komórki odpornościowe prezentujące antygen, mogą fagocytować i rozkładać drobnoustroje i cząstki stałe. Monocyty mogą różnicować się w kilka różnych typów komórek. Najczęstsze zastosowania monocytów to różnicowanie in vitro w komórki dendrytyczne pochodzące z monocytów (moDC), makrofagi i osteoklasty, a także ich wykorzystanie jako fagocytarnych komórek odpornościowych w immunologii i biologii infekcji. CD14 należy do rodziny antygenów receptora LPS i ulega silnej ekspresji na większości monocytów. Dlatego wiązanie cząstek immunomagnetycznych z tym antygenem jest wykorzystywane do oczyszczania monocytów PromoCell CD14+ (hMoCD14+-PB) z komórek jednojądrzastych (MNC). Ludzkie monocyty CD14+ są izolowane ze świeżej krwi obwodowej. Po wyizolowaniu ultraczystej frakcji komórek jednojądrzastych za pomocą zastrzeżonych metod, monocyty CD14+ są izolowane przez pozytywną selekcję o czystości >95%.
Biochem/physiol Actions
Krew
Physical form
Pelet rozpuszcza się w RNAlater® w celu dalszej analizy profili DNA, RNA lub białek. Komórek nie można ożywić.
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of the corresponding cells. They are tested for cell viability, cell morphology, growth performance and for cell-type specific markers. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Peletki komórkowe mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w temperaturze -20°C i przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Uwaga: Peletki komórkowe nie zamarzają w temperaturze -20°C. Przed otwarciem fiolki należy zawsze krótko odwirować produkt.
Legal Information
RNAlater is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12909C-14070C-12750
morphology
(monocyte)
morphology
(monocytes)
morphology
(chondrocytes)
morphology
(chondrocytes)
biological source
human peripheral blood
biological source
human peripheral blood
biological source
human articular cartilage (knee and hip joints)
biological source
human articular cartilage (knee and hip joints)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 10,000,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
application(s)
-
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
application(s)
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)