Kluczowe dokumenty
SAB1410594
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2H2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BTF2P44, MGC102806, T-BTF2P44
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF2H2(2966)
Opis ogólny
Gen ten jest częścią odwróconej duplikacji 500 kb na chromosomie 5q13. Ten zduplikowany region zawiera co najmniej cztery geny i powtarzalne elementy, które sprawiają, że jest podatny na rearanżacje i delecje. Powtarzalność i złożoność sekwencji spowodowały również trudności w określeniu organizacji tego regionu genomu. Gen ten znajduje się w telomerycznej kopii duplikacji. Delecja tego genu czasami towarzyszy delecji sąsiedniego genu SMN1 u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), ale nie jest jasne, czy delecja tego genu przyczynia się do fenotypu SMA. Gen ten koduje podjednostkę 44 kDa czynnika inicjacji transkrypcji IIH polimerazy RNA II, który jest zaangażowany w podstawową transkrypcję i naprawę wycięcia nukleotydów. Opisano warianty transkrypcji tego genu, ale ich pełna długość nie została określona. W literaturze opisano drugą kopię tego genu w centromerycznej kopii duplikacji. Według doniesień różni się ona o dwie lub cztery pary zasad; jednak obecnie nie są dostępne żadne dane sekwencyjne dla centromerycznej kopii genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GTF2H2 (NP_001506.1, 1 a.a. ~ 395 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDEEPERTKRWEGGYERTWEILKEDESGSLKATIEDILFKAKRKRVFEHHGQVRLGMMRHLYVVVDGSRTMEDQDLKPNRLTCTLKLLEYFVEEYFDQNPISQIGIIVTKSKRAEKLTELSGNPRKHITSLKKAVDMTCHGEPSLYNSLSIAMQTLKHMPGHTSREVLIIFSSLTTCDPSNIYDLIKTLKAAKIRVSVIGLSAEVRVCTVLARETGGTYHVILDESHYKELLTHHVSPPPASSSSECSLIRMGFPQHTIASLSDQDAKPSFSMAHLDGNTEPGLTLGGYFCPQCRAKYCELPVECKICGLTLVSAPHLARSYHHLFPLDAFQEIPLEEYNGERFCYGCQGELKDQHVYVCAVCQNVFCVDCDVFVHDSLHCCPGCIHKIPAPSGV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)