Kluczowe dokumenty
SAB1410212
Sigma-Aldrich
Anti-CLTA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LCA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23.7 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLTA(1211)
Opis ogólny
Klatryna jest dużym, rozpuszczalnym białkiem składającym się z łańcuchów ciężkich i lekkich. Funkcjonuje jako główny składnik strukturalny kratowej powierzchni cytoplazmatycznej powlekanych dołków i pęcherzyków, które wychwytują określone makrocząsteczki podczas endocytozy, w której pośredniczy receptor. Gen ten koduje jedno z dwóch białek łańcucha lekkiego klatryny, które, jak się uważa, funkcjonują jako elementy regulacyjne. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CLTA (NP_001824.1, 1 a.a. ~ 218 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAELDPFGAPAGGPALGNGVAGAGEEDPAAAFLAQQESEIAGIENDEAFAILDGGAPGPQPHGEPPGGPDAVDGVMNGEYYQESNGPTDSYAAISQVDRLQSEPESIRKWREEQMERLEALDANSRKQEAEWKEKAIKELEEWYARQDEQLQKTKANNRAAEEAFVNDIDESSPGTEWERVARLCDFNPKSSKQAKDVSRMRSVLISLKQAPLVH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Sansen et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(26), 29000-29012 (2020-05-29)
Membrane shape is a key feature of many cellular processes, including cell differentiation, division, migration, and trafficking. The development of nanostructured surfaces allowing for the in situ manipulation of membranes in living cells is crucial to understand these processes, but