Kluczowe dokumenty
SAB1410202
Sigma-Aldrich
Anti-CKMT2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CKMT2(1160)
Opis ogólny
Mitochondrialna kinaza kreatynowa (MtCK) jest odpowiedzialna za transfer wysokoenergetycznego fosforanu z mitochondriów do nośnika cytozolowego, kreatyny. Należy do rodziny izoenzymów kinazy kreatynowej. Występuje w postaci dwóch izoenzymów, sarkomerycznej MtCK i wszechobecnej MtCK, kodowanych przez oddzielne geny. Mitochondrialna kinaza kreatynowa występuje w dwóch różnych formach oligomerycznych: dimerów i oktamerów, w przeciwieństwie do wyłącznie dimerycznych cytozolowych izoenzymów kinazy kreatynowej. Sarcomeryczna mitochondrialna kinaza kreatynowa wykazuje 80% homologii z eksonami kodującymi wszechobecnej mitochondrialnej kinazy kreatynowej. Gen ten zawiera sekwencje homologiczne do kilku motywów, które są wspólne dla niektórych genów jądrowych kodujących białka mitochondrialne, a zatem mogą być niezbędne do skoordynowanej aktywacji tych genów podczas biogenezy mitochondriów. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CKMT2 (AAH29140.1, 1 a.a. ~ 419 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASIFSKLLTGRNASLLFATMGTSVLTTGYLLNRQKVCAEVREQPRLFPPSADYPDLRKHNNCMAECLTPAIYAKLRNKVTPNGYTLDQCIQTGVDNPGHPFIKTVGMVAGDEESYEVFADLFDPVIKLRHNGYDPRVMKHTTDLDASKITQGQFDEHYVLSSRVRTGRSIRGLSLPPACTRAERREVENVAITALEGLKGDLAGRYYKLSEMTEQDQQRLIDDHFLFDKPVSPLLTCAGMARDWPDARGIWHNYDKTFLIWINEEDHTRVISMEKGGNMKRVFERFCRGLKEVERLIQERGWEFMWNERLGYILTCPSNLGTGLRAGVHVRIPKLSKDPRFSKILENLRLQKRGTGGVDTAAVADVYDISNIDRIGRSEVELVQIVIDGVNYLVDCEKKLERGQDIKVPPPLPQFGKK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)