Kluczowe dokumenty
SAB1410047
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF15 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC129934, MGC129935, TL1, TL1A
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 28.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFSF15(9966)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytokiną należącą do rodziny ligandów czynnika martwicy nowotworów (TNF). Białko to ulega obfitej ekspresji w komórkach śródbłonka, ale nie ulega ekspresji ani w limfocytach B, ani w limfocytach T. Ekspresja tego białka jest indukowana przez TNF i IL-1 alfa. Cytokina ta jest ligandem dla receptora TNFRSF25 i receptora wabika TNFRSF21/DR6. Może aktywować NF-kappaB i kinazy MAP oraz działa jako autokrynny czynnik indukujący apoptozę w komórkach śródbłonka. Stwierdzono również, że cytokina ta hamuje proliferację komórek śródbłonka, a zatem może działać jako inhibitor angiogenezy. Zgłoszono dodatkową izoformę kodowaną przez alternatywnie splicowany wariant transkryptu, ale sekwencja tego transkryptu nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNFSF15 (NP_005109.2, 1 a.a. ~ 251 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAEDLGLSFGETASVEMLPEHGSCRPKARSSSARWALTCCLVLLPFLAGLTTYLLVSQLRAQGEACVQFQALKGQEFAPSHQQVYAPLRADGDKPRAHLTVVRQTPTQHFKNQFPALHWEHELGLAFTKNRMNYTNKFLLIPESGDYFIYSQVTFRGMTSECSEIRQAGRPNKPDSITVITKVTDSYPEPTQLLMGTKSVCEVGSNWFQPIYLGAMFSLQEGDKLMVNVSDISLVDYTKEDKTFFGAFLL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)