Kluczowe dokumenty
SAB1409968
Sigma-Aldrich
Anti-HAP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HAP2, HIP5, HLP, hHLP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 73.81 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAP1(9001)
Opis ogólny
Choroba Huntingtona (HD), zaburzenie neurodegeneracyjne charakteryzujące się utratą neuronów prążkowia, jest spowodowana ekspansją szlaku poliglutaminowego w białku HD huntingtynie. Gen ten koduje białko, które oddziałuje z huntingtyną, z dwoma białkami cytoszkieletu (dynaktyną i białkiem autoantygenowym pericentriolar 1) oraz z substratem kinazy tyrozynowej regulowanej przez czynnik wzrostu hepatocytów. Interakcje z białkami cytoszkieletu i substratem kinazy sugerują rolę tego białka w transporcie pęcherzykowym lub transporcie organelli. Dla tego genu opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HAP1 (AAI56729.1, 1 a.a. ~ 671 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRPKRLGRCCAGSRLGPGDPAALTCAPSPSASPAPEPSAQPQARGTGQRVGSRATSGSQFLSEARTGARPASEAGAKAGARRPSAFSAIQGDVRSMPDNSDAPWTRFVFQGPFGSRATGRGTGKAAGIWKTPAAYVGRRPGVSGPERAAFIRELEEALCPNLPPPVKKITQEDVKVMLYLLEELLPPVWESVTYGMVLQRERDLNTAARIGQSLVKQNSVLMEENSKLEALLGSAKEEILYLRHQVNLRDELLQLYSDSDEEDEDEEEEEEEKEAEEEQEEEEAEEDLQCAHPCDAPKLISQEALLHQHHCPQLEALQEKLRLLEEENHQLREEASQLDTLEDEEQMLILECVEQFSEASQQMAELSEVLVLRLENYERQQQEVARLQAQVLKLQQRCRMYGAETEKLQKQLASEKEIQMQLQEESVWVGSQLQDLREKYMDCGGMLIEMQEEVKTLRQQPPVSTGSATHYPYSVPLETLPGFQETLAEELRTSLRRMISDPVYFMERNYEMPRGDTSSLRYDFRYSEDREQVRGFEAEEGLMLAADIMRGEDFTPAEEFVPQEELGAAKKVPAEEGVMEEAELVSEETEGWEEVELELDEATRMNVVTSALEASGLGPSHLDMNYVLQQLANWQDAHYRRQLRWKMLQKGECPHGALPAASRTSCRSSCR
Działania biochem./fizjol.
Gen HAP1 (huntingtin-associated protein 1) jest dwufunkcyjnym enzymem, który działa jako enzym naprawczy DNA, a także w aktywacji redoks czynników transkrypcyjnych. Wiąże się z białkiem huntingtyny w chorobie Huntingtona (HD) w sposób zależny od długości poliglutaminy. Wiąże się z huntingtyną poprzez białka cytoszkieletu dynaktynę i białko autoantygenowe pericentriolar 1, tworząc zwinięte cewki. Odgrywa rolę w transporcie pęcherzyków poprzez ułatwianie interakcji między białkami cytoszkieletowymi, pęcherzykowymi i motorycznymi. Jest to endonukleaza apurynowa/apirymidynowa (AP) specyficzna dla miejsca naprawy DNA, która usuwa miejsca AP wytwarzane naturalnie lub przez leki cytotoksyczne i promieniowanie. Posiada również aktywność RNAzy H i kontroluje stan redoks niektórych produktów protoonkogenów, takich jak czynnik transkrypcyjny c-Jun. Białko HAP1 jest kandydatem do patologii związanej z HD.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A role for the human DNA repair enzyme HAP1 in cellular protection against DNA damaging agents and hypoxic stress.
Walker LJ
Nucleic Acids Research, 22, 4884-4889 (1994)
Huntingtin-associated protein 1 (HAP1) interacts with the p150Glued subunit of dynactin.
Engelender S
Human Molecular Genetics, 6, 2205-2212 (1997)
L J Walker et al.
Molecular and cellular biology, 13(9), 5370-5376 (1993-09-01)
The DNA binding activity of the c-jun proto-oncogene product is inhibited by oxidation of a specific cysteine residue (Cys-252) in the DNA binding domain. Jun protein inactivated by oxidation of this residue can be efficiently reactivated by a factor from