Kluczowe dokumenty
SAB1409858
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AXIN2 antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AXIL, DKFZp781B0869, MGC10366, MGC126582
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AXIN2(8313)
Opis ogólny
Białko związane z aksyną, aksyna2, prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w regulacji stabilności beta-kateniny w szlaku sygnałowym Wnt, podobnie jak jej homolog u gryzoni, mysia konduktyna / aksyna szczura. U myszy konduktyna organizuje wielobiałkowy kompleks APC (gruczolakowata polipowatość okrężnicy), beta-kateniny, kinazy syntazy glikogenu 3-beta i konduktyny, co prowadzi do degradacji beta-kateniny. Najwyraźniej deregulacja beta-kateniny jest ważnym wydarzeniem w genezie wielu nowotworów złośliwych. Gen AXIN2 został zmapowany do 17q23-q24, regionu, który wykazuje częstą utratę heterozygotyczności w raku piersi, nerwiaku niedojrzałym i innych nowotworach. Mutacje w tym genie są związane z rakiem jelita grubego z wadliwą naprawą niedopasowania. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AXIN2 (NP_004646, 611 a.a. ~ 710 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EEGDRSQDVWQWMLESERQSKPKPHSAQSTKKAYPLESARSSPGERASRHHLWGGNSGHPRTTPRAHLFTQDPAMPPLTPPNTLAQLEEACRRLAEVSKP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)