SAB1409827
Anti-KIAA0319L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1837, PKD1-like, PP791, RP4-765A10.3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 115.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIAA0319L(79932)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MEKRLGVKPNPASWILSGYYWQTSAKWLRSLYLFYTCFCFSVLWLSTDASESRCQQGKTQFGVGLRSGGENHLWLLEGTPSLQSCLAACCQDSACHVFWWLEGMCIQADCSRPQSCRAFRTHSSNSMLVFLKKFQTADDLGFLPEDDVPHLLGLGWNWASWRQSPPRAALRPAVSSSDQQSLIRKLQKRGSPSDVVTPIVTQHSKVNDSNELGGLTTSGSAEVHKAITISSPLTTDLTAELSGGPKNVSVQPEISEGLATTPSTQQVKSSEKTQIAVPQPVAPSYSYATPTPQASFQSTSAPYPVIKELVVSAGESVQITLPKNEVQLNAYVLQEPPKGETYTYDWQLITHPRDYSGEMEGKHSQILKLSKLTPGLYEFKVIVEGQNAHGEGYVNVTVKPEPRKNRPPIAIVSPQFQEISLPTTSTVIDGSQSTDDDKIVQYHWEELKGPLREEKISEDTAILKLSKLVPGNYTFSLTVVDSDGATNSTTANLTVNKAVDYPPVANAGPNQVITLPQNSITLFGNQSTDDHGITSYEWSLSPSSKGKVVEMQGVRTPTLQLSAMQEGDYTYQLTVTDTIGQQATAQVTVIVQPENNKPPQADAGPDKELTLPVDSTTLDGSKSSDDQKIISYLWEKTQGPDGVQLENANSSVATVTGLQVGTYVFTLTVKDERNLQSQSSVNVIVKEEINKPPIAKITGNVVITLPTSTAELDGSKSSDDKGIVSYLWTRDEGSPAAGEVLNHSDHHPILFLSNLVEGTYTFHLKVTDAKGESDTDRTTVEVKPDPRKNNLVEIILDINVSQLTERLKGMFIRQIGVLLGVLDSDIIVQKIQPYTEQSTKMVFFVQNEPPHQIFKGHEVAAMLKSELRKQKADFLIFRALEVNTVTCQLNCSDHGHCDSFTKRCICDPFWMENFIKVQLRDGDSNCEWSVLYVIIATFVIVVALGILSWTVICCCKRQKGKPKRKSKYKILDATDQESLELKPTSRAGIKQKGLLLSSSLMHSESELDSDDAIFTWPDREKGKLLHGQNGSVPNGQTPLKARSPREEIL
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3