SAB1409795
Monoclonal Anti-WT1 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GUD, WAGR, WIT-2, WT33
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.64 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WT1(7490)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
QDVRRVPGVAPTLVRSASETSEKRPFMCAYPGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTGEKPYQCDFKDCERRFSRSDQLKRHQRRHTGVKPFQCKTC
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)