Kluczowe dokumenty
SAB1409523
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPK13 antibody produced in mouse
clone 3D8, ascites fluid, solution
Synonim(y):
MGC99536, PRKM13, SAPK4, p38delta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D8, monoclonal
Postać
solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK13(5603)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This kinase is closely related to p38 MAP kinase, both of which can be activated by proinflammatory cytokines and cellular stress. MAP kinase kinases 3, and 6 can phosphorylate and activate this kinase. Transcription factor ATF2, and microtubule dynamics regulator stathmin have been shown to be the substrates of this kinase. (provided by RefSeq)
Immunogen
MAPK13 (AAH00433, 251 a.a. ~ 365 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NDKAAKSYIQSLPQTPRKDFTQLFPRASPQAADLLEKMLELDVDRRLTAAQALTHPFFEPFRDPEEETEAQQPFDDSLEHEKLTVDEWKQHIYKEIVNFSPIARKDSRRRSGMKL
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3