Kluczowe dokumenty
SAB1409250
Sigma-Aldrich
Anti-IL10RB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDW210B, CRF2-4, CRFB4, D21S58, D21S66, IL-10R2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.75 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL10RB(3588)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów cytokin. Jest to łańcuch pomocniczy niezbędny dla aktywnego kompleksu receptora interleukiny 10. Wykazano, że koekspresja tego białka i białka IL10RA jest wymagana do transdukcji sygnału indukowanej przez IL10. Ten gen i trzy inne geny receptora interferonu, IFAR2, IFNAR1 i IFNGR2, tworzą klaster genów receptora cytokin klasy II zlokalizowany w małym regionie na chromosomie 21. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL10RB (AAH01903.1, 1 a.a. ~ 325 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAWSLGSWLGGCLLVSALGMVPPPENVRMNSVNFKNILQWESPAFAKGNLTFTAQYLSYRIFQDKCMNTTLTECDFSSLSKYGDHTLRVRAEFADEHSDWVNITFCPVDDTIIGPPGMQVEVLADSLHMRFLAPKIENEYETWTMKNVYNSWTYNVQYWKNGTDEKFQITPQYDFEVLRNLEPWTTYCVQVRGFLPDRNKAGEWSEPVCEQTTHDETVPSWMVAVILMASVFMVCLALLGCFALLWCVYKKTKYAFSPRNSLPQHLKEFLGHPHHNTLLFFSFPLSDENDVFDKLSVIAEDSESGKQNPGDSCSLGTPPGQGPQS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)